Läs mer
Prothoat, TRC
Produktkod. 30136791
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136791 250 mg
30135064 1 g
30003946 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136791 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP838810250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2275-18-5
Molekylformel C9 H20 N O3 P S2
Molekylvikt (g/mol) 285.36
Synonym Phosphorodithioic acid, O,O-diethyl ester, S-ester with N-isopropyl-2-mercaptoacetamide (6CI,7CI,8CI), Acetamide, N-isopropyl-2-mercapto-, S-ester with O,O-di-Et phosphorodithioate (6CI), American Cyanamid 18,682, FAC, FAC (pesticide), Fac 20, Fak 40, Fostion, O,O-Diethyl S-(N-isopropylcarbamoylmethyl) phosphorodithioate, Prothoat, Prothoate, Trimethoate
IUPAC-namn 2-dietoxyfosfinotyroloylsulfanyl-N-propan-2-ylacetamid
LEDER CCOP(=S)(OCC)SCC(=O)NC(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Prothoate
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C9H20NO3PS2/c1-5-12-14(15,13-6-2)16-7-9(11)10-8(3)4/h8H,5-7H2,1-4H3,(H,10,11)
Formel vikt 285.0622