Läs mer
Macherey-Nagel™ Protino Kolumner
Beskrivning
Protino™ Kolumner kan användas för att hålla Protino™ Ni-TED eller Protino™ Ni-IDA harts. De har ett separat filter frits för att täcka hartset efter att ha hällt det i kolonnerna. Den övre frittan leder till optimala flödeshastigheter och förhindrar att kolonnerna blir torra. Plastbrickor ingår också.
Protino™ Ni-TED och Ni-IDA används för rening av polyhistidinmärkt protein. De har hög bindningsspecificitet med mindre ospecifik bindning av kontaminerande proteiner (jämfört med Ni-NTA och Ni-IDA agaros). De möjliggör eluering vid låga imidazolkoncentrationer. Protino™ Harts (torrt, bulkmaterial), kolonner och brunnsplattor kan säljas separat eller som färdigförpackade kit.
- Ni-Ted är idealisk för tillämpningar som kräver hög stabilitet mot kelatbildare, med låg metallurlakning
- Ni-IDA ger det högsta utbytet/återvinningen, även från utspädda prover
- Harts har en styv stödjande kiseldioxidmatris, är kompatibel med högt tryck och höga flödeshastigheter och krymper eller sväller inte
- Hög —flexibilitet Kan användas i batchprocedurer, gravitationsflödeskolonnkromatografi och FPLC™ applikationer
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 35 mL |
| Diameter (metrisk) Inre | Filterfritta diameter: 21,7 mm |
| Kit Innehåll | 10 kolumner, 10 filter frits , 10 plastbrickor |
| Material | Polypropen (pelare, filterfritta) |
| Porstorlek | ∼50μ m |
| Kvantitet | 10 Pk. |
| För användning med (applikation) | His-tag proteinrening med hjälp av Protino™ Ni-TED eller Ni-IDA |
| Typ | Kolumn |