Läs mer
Macherey-Nagel™ Protino Kolumner
Produktkod. 10763975
Kapacitet (metrisk):
14 mL
35 mL
Diameter (metrisk) Inre:
Filterfritta diameter: 15,9 mm
Filterfritta diameter: 21,7 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 10763975
Brand: Macherey-Nagel™ 745250.10
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Behåller Protino™ Ni-TED- eller Ni-IDA-harts för användning i His-tag-proteinrening. Macherey-Nagel™ Protino™ Kolumner är gravitationsflödeskromatografikolonner med en insatt filterfritta med 50 μm porstorlek. Paket med 10 kolumner inkluderar separat filter frits och plastbrickor.
Protino™ Kolumner kan användas för att hålla Protino™ Ni-TED eller Protino™ Ni-IDA harts. De har ett separat filter frits för att täcka hartset efter att ha hällt det i kolonnerna. Den övre frittan leder till optimala flödeshastigheter och förhindrar att kolonnerna blir torra. Plastbrickor ingår också.
Protino™ Ni-TED och Ni-IDA används för rening av polyhistidinmärkt protein. De har hög bindningsspecificitet med mindre ospecifik bindning av kontaminerande proteiner (jämfört med Ni-NTA och Ni-IDA agaros). De möjliggör eluering vid låga imidazolkoncentrationer. Protino™ Harts (torrt, bulkmaterial), kolonner och brunnsplattor kan säljas separat eller som färdigförpackade kit.
  • Ni-Ted är idealisk för tillämpningar som kräver hög stabilitet mot kelatbildare, med låg metallurlakning
  • Ni-IDA ger det högsta utbytet/återvinningen, även från utspädda prover
  • Harts har en styv stödjande kiseldioxidmatris, är kompatibel med högt tryck och höga flödeshastigheter och krymper eller sväller inte
  • Hög —flexibilitet Kan användas i batchprocedurer, gravitationsflödeskolonnkromatografi och FPLC™ applikationer
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 14 mL
Diameter (metrisk) Inre Filterfritta diameter: 15,9 mm
Kit Innehåll 10 kolumner, 10 filter frits , 10 plastbrickor
Material Polypropen (pelare, filterfritta)
Porstorlek ∼50μ m
Kvantitet 10 Pk.
För användning med (applikation) His-tag proteinrening med hjälp av Protino™ Ni-TED eller Ni-IDA
Typ Kolumn