Läs mer
Macherey-Nagel™ Protino Ni-TED 1000-kit för His-tag-proteinrening i Midi-format
Beskrivning
Protino™ NI-TED, det renare alternativet för His-tag-proteinrening
- Kelaterande grupp TED, ett proteinbindningsställe
- Hög stabilitet mot reducerande/kelatbildande ämnen
- Låg metallurlakning
- Hög proteinrenhet
- Hög bindningsspecificitet, mindre ospecifik bindning av kontaminerande proteiner jämfört med andra vanliga IMAC-matriser
- Torka harts, förvara i rumstemperatur
- Klar att använda färdigpackade kolonner fyllda med torrt Protino™ Ni-TED harts
- Buffertar ingår
- Torr bulkmatris
- Styv kiseldioxidmatris, kompatibel med högt tryck och höga flödeshastigheter, krymper inte bra - högsta flexibilitet
- Batchprocedur, gravitationsflödeskolonnkromatografi, FPLC™ applikationer
- Tömma Protino™ kolumner tillgängliga för användning med Protino™ Ni-TED harts
- Tomma 96-brunnars mottagarplattor tillgängliga för användning med Protino™ Ni-TED-harts För rening av polyhistidinmärkta proteiner; batchbindning, gravitationsflödeskolonnkromatografi, MPLC/FPLC™ applikationer.
Specifikationer
Specifikationer
| Sängvolym | 500μ L |
| Bindande kapacitet | 2.5mg |
| Bindande egendom | Sats |
| Kit Innehåll | Buffertar |
| Matris | Makroporös kiseldioxid |
| Kvantitet | 1 Kit |
| För användning med (applikation) | För rening av polyhistidinmärkta proteiner, batchbindning, gravitationsflödeskolonnkromatografi, MPLC/FPLC Ansökningar |
| Typ | Ni-TED Protein Purification Kit |
| Ligandtyp | TED (tris-karboximetyletylendiamin) |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Protino Ni-TED 1000 packed columns (5)
- Fara
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- H360D-Kan skada det ofödda barnet.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P405-Förvaras inlåst.
- MIXTURE LIST-Contain: imidazole, monosodium phosphate