Läs mer
Macherey-Nagel™ Protino Ni-TED-harts för His-tag-proteinrening
Produktkod. 11922192
Kvantitet:
1 vardera
120 g Torr Silica Bulk Resin
30 g Torr Silica Bulk Resin
5 g Torr Silica Bulk Resin
Förpackningsstorlek:
120g
30g
5g
600g
Produktkod. 11922192
Brand: Macherey-Nagel™ 745200.600
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För rening av polyhistidinmärkta proteiner, batchbindning, gravitationsflödeskolonnkromatografi, MPLC/FPLC Ansökningar. Den valda matrisen för högsta proteinrenhet som torrt bulkmaterial.
Protino™ NI-TED, det renare alternativet för His-tag-proteinrening
  • Kelaterande grupp TED, ett proteinbindningsställe
  • Hög stabilitet mot reducerande/kelatbildande ämnen
  • Låg metallurlakning
  • Hög proteinrenhet
  • Hög bindningsspecificitet, mindre ospecifik bindning av kontaminerande proteiner jämfört med andra vanliga IMAC-matriser
  • Torka harts, förvara i rumstemperatur
Protino™ NI-TED packade kolonner
  • Klar att använda färdigpackade kolonner fyllda med torrt Protino™ Ni-TED harts
  • Buffertar ingår
Protino™ NI-TED harts
  • Torr bulkmatris
  • Styv kiseldioxidmatris, kompatibel med högt tryck och höga flödeshastigheter, krymper inte bra - högsta flexibilitet
  • Batchprocedur, gravitationsflödeskolonnkromatografi, FPLC™ applikationer
  • Tömma Protino™ kolumner tillgängliga för användning med Protino™ Ni-TED harts
  • Tomma 96-brunnars mottagarplattor tillgängliga för användning med Protino™ Ni-TED-harts För rening av polyhistidinmärkta proteiner; batchbindning, gravitationsflödeskolonnkromatografi, MPLC/FPLC™ applikationer.
Specifikationer
Sängvolym 5 mg/mL
Bindande kapacitet 10mg/g
Flödeshastighet 0,5 till 1,0 ml/min/ cm2
Kit Innehåll Torr kiseldioxid bulk harts
Matris Makroporös kiseldioxid
Innehåll och lagring Rumstemperatur
Max. Driftstryck 145 psi
Kvantitet 1 vardera
För användning med (applikation) Rening av polyhistidinmärkta proteiner
Typ Harts
compliance-icons
Riskkategorier
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1