Läs mer
Macherey-Nagel™ Protino Ni-TED-harts för His-tag-proteinrening
Kvantitet:
1 vardera
120 g Torr Silica Bulk Resin
30 g Torr Silica Bulk Resin
5 g Torr Silica Bulk Resin
Förpackningsstorlek:
120g
30g
5g
600g
Beskrivning
Protino™ NI-TED, det renare alternativet för His-tag-proteinrening
- Kelaterande grupp TED, ett proteinbindningsställe
- Hög stabilitet mot reducerande/kelatbildande ämnen
- Låg metallurlakning
- Hög proteinrenhet
- Hög bindningsspecificitet, mindre ospecifik bindning av kontaminerande proteiner jämfört med andra vanliga IMAC-matriser
- Torka harts, förvara i rumstemperatur
- Klar att använda färdigpackade kolonner fyllda med torrt Protino™ Ni-TED harts
- Buffertar ingår
- Torr bulkmatris
- Styv kiseldioxidmatris, kompatibel med högt tryck och höga flödeshastigheter, krymper inte bra - högsta flexibilitet
- Batchprocedur, gravitationsflödeskolonnkromatografi, FPLC™ applikationer
- Tömma Protino™ kolumner tillgängliga för användning med Protino™ Ni-TED harts
- Tomma 96-brunnars mottagarplattor tillgängliga för användning med Protino™ Ni-TED-harts För rening av polyhistidinmärkta proteiner; batchbindning, gravitationsflödeskolonnkromatografi, MPLC/FPLC™ applikationer.
Specifikationer
Specifikationer
| Bindande kapacitet | 10mg/g |
| Bindande egendom | Sats |
| Flödeshastighet | 0,5 till 1,0 ml/min/ cm2 |
| Kit Innehåll | Buffertar |
| Matris | Makroporös kiseldioxid |
| Max. Driftstryck | 145 psi |
| Kvantitet | 5 g Torr Silica Bulk Resin |
| För användning med (applikation) | För rening av polyhistidinmärkta proteiner, batchbindning, gravitationsflödeskolonnkromatografi, MPLC/FPLC Ansökningar |
| Typ | Harts |
| Ligandtyp | TED (tris-karboximetyletylendiamin) |
Säkerhet och hantering
Riskkategorier
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1