Läs mer
Macherey-Nagel™ Protino Ni-TED-harts för His-tag-proteinrening
Kvantitet:
1 vardera
120 g Torr Silica Bulk Resin
30 g Torr Silica Bulk Resin
5 g Torr Silica Bulk Resin
Förpackningsstorlek:
120g
30g
5g
600g
Beskrivning
Protino™ NI-TED, det renare alternativet för His-tag-proteinrening
- Kelaterande grupp TED, ett proteinbindningsställe
- Hög stabilitet mot reducerande/kelatbildande ämnen
- Låg metallurlakning
- Hög proteinrenhet
- Hög bindningsspecificitet, mindre ospecifik bindning av kontaminerande proteiner jämfört med andra vanliga IMAC-matriser
- Torka harts, förvara i rumstemperatur
- Klar att använda färdigpackade kolonner fyllda med torrt Protino™ Ni-TED harts
- Buffertar ingår
- Torr bulkmatris
- Styv kiseldioxidmatris, kompatibel med högt tryck och höga flödeshastigheter, krymper inte bra - högsta flexibilitet
- Batchprocedur, gravitationsflödeskolonnkromatografi, FPLC™ applikationer
- Tömma Protino™ kolumner tillgängliga för användning med Protino™ Ni-TED harts
- Tomma 96-brunnars mottagarplattor tillgängliga för användning med Protino™ Ni-TED-harts För rening av polyhistidinmärkta proteiner; batchbindning, gravitationsflödeskolonnkromatografi, MPLC/FPLC™ applikationer.
Specifikationer
Specifikationer
| Bindande kapacitet | 10mg/g |
| Bindande egendom | Sats |
| Flödeshastighet | 0,5 till 1,0 ml/min/ cm2 |
| Kit Innehåll | Buffertar |
| Matris | Makroporös kiseldioxid |
| Max. Driftstryck | 145 psi |
| Kvantitet | 30 g Torr Silica Bulk Resin |
| För användning med (applikation) | För rening av polyhistidinmärkta proteiner, batchbindning, gravitationsflödeskolonnkromatografi, MPLC/FPLC Ansökningar |
| Typ | Harts |
| Ligandtyp | TED (tris-karboximetyletylendiamin) |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Protino Ni-TED Resin (30 g)
- Fara
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Cancerogenitet Kategorija 1A
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
- H350i-Kan orsaka cancer vid inandning.
- H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
- H372-Orsakar organskador.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: resin with Ni in nickel(II) complexes