missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Protionamide Sulfoxide, Mikromol™

Produktkod. 30051578
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30051578 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30051578 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0844.010025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Protionamide Sulfoxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Protionamide Sulfoxide
CAS 62178-61-4
Analyt- eller komponentnamn Protionamide Sulfoxide
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Molekylformel C9 H12 N2 O S
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Protionamide Sulfoxide
InChI formel InChI=1S/C9H12N2OS/c1-2-3-8-6-7(4-5-11-8)9(10)13-12/h4-6H,2-3,10H2,1H3
LEDER CCCc1cc(ccn1)C(=S=O)N
IUPAC-namn (2-propylpyridin-4-yl)-sulfinylmethanamine
Molekylvikt (g/mol) 196.27
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 196.067 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.