missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Protionamide, TRC

Produktkod. 17963395
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17963395 5 g
17942795 500 mg
17981175 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17963395 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP8391005G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 14222-60-7
Molekylformel C9 H12 N2 S
Molekylvikt (g/mol) 180.27
Synonym 2-Propylthio-isonicotinamide, 1321TH, 2-Propyl-4-pyridinecarbothioamide, 2-Propylisonicotinylthioamide, 2-Propylthioisonicotinamide, 9778 R. P., Ektebin, Prothionamide, Protion, Protionamid, Protionamide, Protionizina, RP 9778, TH 1321, Tebeform, Trevintix, Tuberex
IUPAC-namn 2-propylpyridine-4-carbothioamide
LEDER CCCc1cc(ccn1)C(=S)N

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Protionamide
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C9H12N2S/c1-2-3-8-6-7(9(10)12)4-5-11-8/h4-6H,2-3H2,1H3,(H2,10,12)
Formel vikt 180.0721
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.