Läs mer
Protionamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Protionamide |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12N2S/c1-2-3-8-6-7(9(10)12)4-5-11-8/h4-6H,2-3H2,1H3,(H2,10,12) |
| Formel vikt | 180.0721 |