Läs mer
MedChemExpress Protirelin acetate
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 99.93% |
| CAS | 120876-23-5 |
| Innehåll och lagring | Sealed storage, away from moisture∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Molekylvikt (g/mol) | 452.46 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Kvantitet | 100 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | DMSO : 250 mg/mL (552.54 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (110.51 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonym | Thyrotropin-releasing-hormone acetate∣TRH acetate |