Läs mer
PROTO-1, MedChemExpress
Beskrivning
PROTO-1 shows significant protection of hair cells, with HC50(concentration that would produce 50% hair cell survival) of 1 (mu)M-10 (mu)M (1 (mu)M≤HC50≤10 (mu)M).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PROTO-1 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 312951-85-2 |
| Färg | Yellow |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C17H19ClN4O2S |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Löslighetsinformation | DMSO : 125 mg/mL (329.92 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(C1=C(NC(NC2=CC=C(Cl)C=C2)=O)SC3=C1CCN(CC)C3)N |
| Visa mer |