Läs mer
Protocatechualdehyde, MedChemExpress
Produktkod. 16459046
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16459046 100 mg
1 options
Produktkod. 16459046 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0295
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Protocatechualdehyde (Catechaldehyde), a natural polyphenol compound isolated from the roots of radix Salviae Miltiorrhizae, is associated with a wide variety of biological activities and has been widely used in medicine as an antioxidant, anti-aging, an antibacterial and anti-inflammatory agent.
Protocatechualdehyde (Catechaldehyde), a natural polyphenol compound isolated from the roots of radix Salviae Miltiorrhizae, is associated with a wide variety of biological activities and has been widely used in medicine as an antioxidant, anti-aging, an antibacterial and anti-inflammatory agent.
Especificaciones
Kemiskt namn eller material Protocatechualdehyde
Fysisk form Solid
CAS 139-85-5
Färg Off-White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C7H6O3
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym Catechaldehyde Protocatechuic aldehyde Rancinamycin IV
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (362.00 mM)
LEDER O=CC1=CC=C(O)C(O)=C1
Molekylvikt (g/mol) 138.12
Formel vikt 138.12
Procent renhet 98.47%
Kvalitet Research
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.