Läs mer
Protocatechuic Acid Diacetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Protocatechuic Acid Diacetate |
| CAS | 58534-64-8 |
| Molekylformel | C11H10O6 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 3,4-Diacetoxybenzoic Acid, 3,4-Bis(acetyloxy)benzoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10O6/c1-6(12)16-9-4-3-8(11(14)15)5-10(9)17-7(2)13/h3-5H,1-2H3,(H,14,15) |
| LEDER | O=C(C1=CC=C(C(OC(C)=O)=C1)OC(C)=O)O |
| IUPAC-namn | 3,4-diacetoxybenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 238.19 |
| Formel vikt | 238.05 |