Läs mer
Protocatechuic acid, MedChemExpress
Produktkod. 16411506
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
200 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16411506 200 mg
16422519 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16411506 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0294
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Protocatechuic acid is a phenolic compound which exhibits neuroprotective effect.
Protocatechuic acid is a phenolic compound which exhibits neuroprotective effect.
Spécification
Kemiskt namn eller material Protocatechuic acid
CAS 99-50-3
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C7H6O4
Kvantitet 200 mg
Synonym 3,4-Dihydroxybenzoic acid
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (648.85 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 10 mg/mL (64.88 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O)C1=CC=C(O)C(O)=C1
Molekylvikt (g/mol) 154.12
Formel vikt 154.12
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.