Läs mer
MedChemExpress Protodioscin
Produktkod. 16463906
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
16463906 25 mg
1 options
Produktkod. 16463906 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYN0799
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
MedChemExpress Protodioscin, a major steroidal saponin in dioscoreae rhizome, has been shown to exhibit multiple biological actions, such as anti-hyperlipidemia, anti-cancer, sexual effects and cardiovascular properties.
Specifikationer
Innehåll och lagring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvikt (g/mol) 1049.2 g/mol
Frakt skick Room temperature
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
CAS 55056-80-9
Produkttyp Natural Products
Renhet 98.0%
Löslighet H2O : 50 mg/mL (47.66 mM∣Need ultrasonic) ∣DMSO : 50 mg/mL (47.66 mM∣Need ultrasonic)
Mål Endogenous Metabolite