Läs mer
Protopin N-oxid, Mikromol™
Beskrivning
Protopin N-oxid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Protopine N-Oxide |
| CAS | 87264-51-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Protopine N-Oxide |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C20 H19 N O6 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Bis[1,3]benzodioxolo[4,5-c:5',6'-g]azecin-13(5H)-one, 4,6,7,14-tetrahydro-5-methyl-, 5-oxide, Protopine N-oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C20H19NO6/c1-21(23)5-4-13-7-18-19(26-10-25-18)8-14(13)16(22)6-12-2-3-17-20(15(12)9-21)27-11-24-17/h2-3,7-8H,4-6,9-11H2,1H3 |
| LEDER | C[N+]1([O-])CCc2cc3OCOc3cc2C(=O)Cc4ccc5OCOc5c4C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 369.37 |
| Visa mer |