Läs mer
MedChemExpress Protopine
Produktkod. 16424897
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
16424897 50 mg
1 options
Produktkod. 16424897 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYN0793
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
MedChemExpress Protopine, an isoquinoline alkaloid contained in plants in northeast Asia.
Specifikationer
Innehåll och lagring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvikt (g/mol) 353.37 g/mol
Frakt skick Room temperature
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
CAS 130-86-9
Produkttyp Natural Products
Renhet 99.04%
Löslighet DMSO : 12.5 mg/mL (35.37 mM∣ultrasonic and warming and heat to 60°C)
Synonym Corydinine
Mål Reactive Oxygen Species