Läs mer
Protoporphyrin IX Dimethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Protoporphyrin IX Dimethyl Ester |
| CAS | 5522-66-7 |
| Molekylformel | C36H38N4O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Protoporphyrin IX di-Me Ester, 3,7,12,17-Tetramethyl-8,13-divinyldimethyl Ester 2,18-Porphinedipropionic Acid, NSC 19666 |
| InChI formel | InChI=1S/C36H38N4O4/c1-9-23-19(3)27-15-28-21(5)25(11-13-35(41)43-7)33(39-28)18-34-26(12-14-36(42)44-8)22(6)30(40-34)17-32-24(10-2)20(4)29(38-32)16-31(23)37-27/h9-10,15-18,37,40H,1-2,11-14H2,3-8H3/b27-15-,28-15-,29-16-,30-17-,31-16-,32-17-,33-18-,34-18- |
| LEDER | COC(=O)CCC1=C(C)c2cc3nc(cc4[nH]c(cc5nc(cc1[nH]2)c(CCC(=O)OC)c5C)c(C)c4C=C)c(C)c3C=C |
| IUPAC-namn | methyl 3-[(1Z,4Z,9Z,15Z)-7,12-bis(ethenyl)-18-(3-methoxy-3-oxopropyl)-3,8,13,17-tetramethyl-21,23-dihydroporphyrin-2-yl]propanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 590.71 |
| Formel vikt | 590.2893 |