Läs mer
Protoporphyrin IX, MedChemExpress
Produktkod. 16428706
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16428706 100 mg
1 options
Produktkod. 16428706 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1247100mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Protoporphyrin IX is the final intermediate in the heme biosynthetic pathway.
Protoporphyrin IX is the final intermediate in the heme biosynthetic pathway.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Protoporphyrin IX
CAS 553-12-8
Färg Dark Brown
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C34H34N4O4
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 2.08 mg/mL (3.70 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : < 1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble)
LEDER O=C(O)CCC1=C2/C=C3C(CCC(O)=O)=C(C)C(/C=C(N/4)/C(C)=C(C=C)C4=C\C5=N/C(C(C=C)=C5C)=C\C(N2)=C1C)=N/3
Molekylvikt (g/mol) 562.66
Formel vikt 562.66
Procent renhet 95.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder