Läs mer
Protosappanin A, MedChemExpress
Produktkod. 16437527
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16437527 5 mg
1 options
Produktkod. 16437527 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY113573
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress Protosappanin A (PTA), an immunosuppressive ingredient and major biphenyl compound isolated from Caesalpinia sappan L, suppresses JAK2/STAT3-dependent inflammation pathway through down-regulating the phosphorylation of JAK2 and STAT3.
Protosappanin A (PTA), an immunosuppressive ingredient and major biphenyl compound isolated from Caesalpinia sappan L, suppresses JAK2/STAT3-dependent inflammation pathway through down-regulating the phosphorylation of JAK2 and STAT3.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Protosappanin A
CAS 102036-28-2
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H12O5
Kvantitet 5 mg
Synonym PTA
Löslighetsinformation DMSO : 250 mg/mL (918.27 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1CC2=CC(O)=C(O)C=C2C3=CC=C(O)C=C3OC1
Molekylvikt (g/mol) 272.25
Formel vikt 272.25
Procent renhet 98.88%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation