Läs mer
Protriptyline-D3 Hydrochloride 0.1 mg/ml in Methanol (as free base), LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Protriptyline-D3 HCl |
| CAS | 1435934-21-6 |
| Lösningsmedel eller matris | Methanol |
| Molekylformel | C19 D3 H18 N . HCl |
| Kvantitet | 1 mL |
| Synonym | Protriptyline-D3 Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C19H21N.ClH/c1-20-14-6-11-19-17-9-4-2-7-15(17)12-13-16-8-3-5-10-18(16)19;/h2-5,7-10,12-13,19-20H,6,11,14H2,1H3;1H/i1D3; |
| LEDER | Cl.[2H]C([2H])([2H])NCCCC1c2ccccc2C=Cc3ccccc13 |
| IUPAC-namn | 3-(11H-dibenzo[2,1-b:1',2'-e][7]annulen-11-yl)-N-(trideuteriomethyl)propan-1-amine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 302.856 |
| Visa mer |