Läs mer
Protriptyline Hydrochloride, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Protriptyline HCl |
| CAS | 1225-55-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Protriptyline HCl |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C19 H21 N . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | N-Nethyl-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene-5-propanamine hydrochloride, N-Methyl-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene-5-propylamine hydrochloride, Concordin, MK-240, Maximed, Maximet, N-Methyl-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene-5-propylamine hydrochloride, Normethyl EX4442, Protriptyline hydrochloride, Protryptyline hydrochloride, Triptil, Triptil Hydrochloride, Vivactil |
| InChI formel | InChI=1S/C19H21N.ClH/c1-20-14-6-11-19-17-9-4-2-7-15(17)12-13-16-8-3-5-10-18(16)19;/h2-5,7-10,12-13,19-20H,6,11,14H2,1H3;1H |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | Cl.CNCCCC1c2ccccc2C=Cc3ccccc13 |
| Visa mer |