Läs mer
Protriptyline hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16404517
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
16404517 50 mg
1 options
Produktkod. 16404517 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0949
MedChemExpress Protriptyline hydrochloride is a tricyclic antidepressant (TCA), specifically a secondary amine, for the treatment of depression and ADHD.
Protriptyline hydrochloride is a tricyclic antidepressant (TCA), specifically a secondary amine, for the treatment of depression and ADHD.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Protriptyline hydrochloride
Fysisk form Solid
CAS 1225-55-4
Färg White
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H22ClN
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Löslighetsinformation DMSO : 250 mg/mL (833.78 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (333.51 mM; Need ultrasonic)
LEDER CNCCCC1C2=CC=CC=C2C=CC3=CC=CC=C13.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 299.84
Formel vikt 299.84
Procent renhet 99.23%