missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Protriptyline Hydrochloride, TRC

Produktkod. 30412074
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30412074 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30412074 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP838875500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Protriptyline HCl
CAS 1225-55-4
Molekylformel C19 H21 N . Cl H
Kvantitet 500 mg
Synonym N-Nethyl-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene-5-propanamine hydrochloride, N-Methyl-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene-5-propylamine hydrochloride, Concordin, MK-240, Maximed, Maximet, N-Methyl-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene-5-propylamine hydrochloride, Normethyl EX4442, Protriptyline hydrochloride, Protryptyline hydrochloride, Triptil, Triptil Hydrochloride, Vivactil
InChI formel InChI=1S/C19H21N.ClH/c1-20-14-6-11-19-17-9-4-2-7-15(17)12-13-16-8-3-5-10-18(16)19;/h2-5,7-10,12-13,19-20H,6,11,14H2,1H3;1H
LEDER Cl.CNCCCC1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
IUPAC-namn 3-(11H-dibenzo[2,1-b:1',2'-e][7]annulen-11-yl)-N-methylpropan-1-amine;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 299.84
Formel vikt 299.1441
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.