Läs mer
Protriptyline (N-Methyl-d3) Hydrochloride, TRC
Produktkod. 30422997
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30422997 1 mg
30415005 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30422997 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP8388771MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1435934-21-6
Molekylformel C19 D3 H18 N . HCl
Molekylvikt (g/mol) 302.856
Synonym Protriptyline-D3 Hydrochloride
IUPAC-namn 3-(11H-dibenzo[2,1-b:1',2'-e][7]annulen-11-yl)-N-(trideuteriomethyl)propan-1-amine;hydrochloride
LEDER Cl.[2H]C([2H])([2H])NCCCC1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Protriptyline-D3 HCl
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C19H21N.ClH/c1-20-14-6-11-19-17-9-4-2-7-15(17)12-13-16-8-3-5-10-18(16)19;/h2-5,7-10,12-13,19-20H,6,11,14H2,1H3;1H/i1D3;
Formel vikt 302.163