Läs mer
Invitrogen™ RNase-fria tips, 1000μ L storlek
Kvantitet:
10 ställ
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Ambion Spetsar är RNase- och DNase-fria och tillhandahålls i tio ställ med 96 spetsar vardera
- De är kompatibla med Eppendorf , Finnpipette , Oxford Benchmate , Pipetman , Proline, Rainin , Socorex , och andra märken av pipetter
- Varje lott av spetsar utsätts för rigorösa tester för RNase-kontamination och är certifierade att vara nukleasfria
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 1000 μl |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Sterilitet | Sterila |
| Kvantitet | 10 ställ |
| Produkttyp | RNase-fria tips |
| Innehåll och lagring | Innehåller 10 ställ med vardera 96 spetsar. Förvara i rumstemperatur. |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| För användning med (utrustning) | Universal Fit |
| Produktlinje | Ambion |