Läs mer
Proxymetakain hydroklorid, LoGiCal
Produktkod. 30457591
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30457591 10 mg
1 options
Produktkod. 30457591 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0404.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Proxymetacaine Hydrochloride
CAS 6-9-5875
Analyt- eller komponentnamn Proxymetacaine Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C16 H26 N2 O3 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Proxymetacaine Hydrochloride, 3-Amino-4-propoxybenzoic acid 2-(diethylamino)ethyl ester monohydrochloride, 2-(Diethylamino)ethyl 3-amino-4-propoxybenzoate hydrochloride, 2-(Diethylamino)ethyl 3-amino-4-propoxybenzoate monohydrochloride, Ak-Taine, Alcaine, Chibro-keracaine, Fluoracaine, Ophthain, Ophthaine hydrochloride, Ophthetic, Proparacaine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C16H26N2O3.ClH/c1-4-10-20-15-8-7-13(12-14(15)17)16(19)21-11-9-18(5-2)6-3;/h7-8,12H,4-6,9-11,17H2,1-3H3;1H
Lösningstyp Snyggt
LEDER Cl.CCCOc1ccc(cc1N)C(=O)OCCN(CC)CC
IUPAC-namn 2-(dietylamino)etyl 3-amino-4-propoxybenzoat; hydroklorid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 330.85
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 330,171 g/mol