missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Proxymetacaine Hydrochloride, Mikromol™

Produktkod. 30052206
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30052206 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30052206 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0404.00

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Proxymetacaine Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Proxymetacaine Hydrochloride
CAS 6-9-5875
Analyt- eller komponentnamn Proxymetacaine Hydrochloride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C16 H26 N2 O3 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Proxymetacaine Hydrochloride, 3-Amino-4-propoxybenzoic acid 2-(diethylamino)ethyl ester monohydrochloride, 2-(Diethylamino)ethyl 3-amino-4-propoxybenzoate hydrochloride, 2-(Diethylamino)ethyl 3-amino-4-propoxybenzoate monohydrochloride, Ak-Taine, Alcaine, Chibro-keracaine, Fluoracaine, Ophthain, Ophthaine hydrochloride, Ophthetic, Proparacaine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C16H26N2O3.ClH/c1-4-10-20-15-8-7-13(12-14(15)17)16(19)21-11-9-18(5-2)6-3;/h7-8,12H,4-6,9-11,17H2,1-3H3;1H
LEDER Cl.CCCOc1ccc(cc1N)C(=O)OCCN(CC)CC
IUPAC-namn 2-(diethylamino)ethyl 3-amino-4-propoxybenzoate;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 330.85
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 330.171 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.