missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Proxymetacaine N-Oxide Dihydrochloride, Mikromol™

Produktkod. 17929709
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17929709 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17929709 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0404.02

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Proxymetacaine N-Oxide Dihydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Proxymetacaine N-Oxide Dihydrochloride
CAS 2731368-99-1
Analyt- eller komponentnamn Proxymetacaine N-Oxide Dihydrochloride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C16 H26 N2 O4 . 2 Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Proxymetacaine N-Oxide Dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C16H26N2O4.2ClH/c1-4-10-21-15-8-7-13(12-14(15)17)16(19)22-11-9-18(20,5-2)6-3;;/h7-8,12H,4-6,9-11,17H2,1-3H3;2*1H
LEDER Cl.Cl.CCCOc1ccc(cc1N)C(=O)OCC[N+]([O-])(CC)CC
IUPAC-namn 2-(3-amino-4-propoxybenzoyl)oxy-N,N-diethylethanamine oxide;dihydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 383.31
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 382.1426 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.