Läs mer
Proxyphylline, Mikromol™
Beskrivning
Proxyphylline
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Proxyphylline |
| CAS | 603-00-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | Proxyphylline |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C10 H14 N4 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Proxyphylline, 7-[(2RS)-2-Hydroxypropyl]-1,3-dimethyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione, Diprophylline Imp. D (EP), Diprophylline Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14N4O3/c1-6(15)4-14-5-11-8-7(14)9(16)13(3)10(17)12(8)2/h5-6,15H,4H2,1-3H3 |
| LEDER | CC(O)Cn1cnc2N(C)C(=O)N(C)C(=O)c12 |
| IUPAC-namn | 7-(2-hydroxypropyl)-1,3-dimethylpurine-2,6-dione |
| Visa mer |