Läs mer
Hamilton™ PRP-1 10μ m 100 Å 10 x 100 mm
Beskrivning
Specifikationsblad
- Separationsläge– Omvänd fas
- Stationär fas– PRP-1
- Formatera– HPLC-kolumn
- Hårdvara inre diameter– 10 mm
- Hårdvarulängd– 100 mm
- Partikelstorlek– 10μ m
- USP Klassificering– USP L21
- Typ av förpackningsmaterial– PSDVB
- Porstorlek– 100Å
- Hårdvarumaterial– Rostfritt stål
- Max tryck– 5 000 psi
- Mobilfasgränser– pH 1-13. 0-100% vattenhaltig, organisk modifieringsmedel
- Buffertstyrka– 0,0-0,5N
- Temperaturgränser– 5-85 °C
- Restaurering– Kör en gradient av 100 % vatten till 100 % acetonitril. Upprepa tre gånger
- Sammansättningsklassificering– Organiska ämnen
- UOM– 1 VARJE
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | HPLC-kolumn |
| Diameter (metrisk) | 10 mm |
| Längd (metrisk) | 100 mm |
| Max. Tryck | 5 000 psi |
| Partikelstorlek | 10 μm |
| pH | pH 1-13. 0-100% vattenhaltig, organisk modifieringsmedel |
| Porstorlek | 100Å |
| Temperatur | 5° till 85 °C |
| USP typ | USP L21 |
| Förpackningsmaterial | PSDVB |
| Visa mer |