Läs mer
Hamilton™ PRP-1, 30-50μ m Bulk harts
Product Code. 11517634
Product Code. 11517634
Brand: Hamilton™ 79582
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
PRP-1-kolonner har inneboende egenskaper för omvänd fasseparation som eliminerar kravet på en stationär fasbeläggning. Hydrolys av den stationära fasbeläggningen är ofta den begränsande faktorn i kolonnens livslängd, så avsaknaden av beläggning på PRP-1-hartset förlänger kolonnens livslängd. PRP-1 har också exceptionell provåtervinning (≥ 95 %).
Specifikationsblad
  • Separationsläge– Omvänd fas
  • Stationär fas– PRP-1
  • Formatera– Bulk harts
  • Partikelstorlek– 30-50μ m
  • Typ av förpackningsmaterial– PSDVB
  • Porstorlek– 100Å
  • Max tryck– 5 000 psi
  • Restaurering– Kör en gradient av 100 % vatten till 100 % acetonitril (upprepa tre gånger)
  • UOM– per gram
Specifications
Partikelstorlek 30 till 50μ m