Läs mer
Hamilton™ PRP-1 7μ m 100 Å 10 x 250 mm
Produktkod. 11598124
Change view
Längd (metrisk):
250 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
11598124 250 mm Varje
1 options
Produktkod. 11598124 Leverantör Hamilton™ Leverantörsnummer 79531
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25490.00 SEK
    24154.59 SEK / Paket med 1
    Save 1335.41 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 09-12-2026
PRP-1-kolonner har inneboende egenskaper för omvänd fasseparation som eliminerar kravet på en stationär fasbeläggning. Hydrolys av den stationära fasbeläggningen är ofta den begränsande faktorn i kolonnens livslängd, så avsaknaden av beläggning på PRP-1-hartset förlänger kolonnens livslängd. PRP-1 har också exceptionell provåtervinning (≥ 95 %).
Specifikationsblad
  • Separationsläge– Omvänd fas
  • Stationär fas– PRP-1
  • Formatera– HPLC-kolumn
  • Hårdvara inre diameter– 10 mm
  • Hårdvarulängd– 250 mm
  • Partikelstorlek– 7μ m
  • USP Klassificering– USP L21
  • Typ av förpackningsmaterial– PSDVB
  • Porstorlek– 100Å
  • Hårdvarumaterial– Rostfritt stål
  • Max tryck– 5 000 psi
  • Mobilfasgränser– pH 1-13. 0-100% vattenhaltig, organisk modifieringsmedel
  • Buffertstyrka– 0,0-0,5N
  • Temperaturgränser– 5-85 °C
  • Restaurering– Kör en gradient av 100 % vatten till 100 % acetonitril. Upprepa tre gånger
  • Sammansättningsklassificering– Organiska ämnen
  • UOM– 1 VARJE
Specifikationer
Kolumnformat HPLC-kolumn
Diameter (metrisk) 10 mm
Längd (metrisk) 250 mm
Max. Tryck 5 000 psi
Partikelstorlek 7μ m
pH pH 1-13. 0-100% vattenhaltig, organisk modifieringsmedel
Porstorlek 100Å
Temperatur 5° till 85 °C
USP typ USP L21
Förpackningsmaterial PSDVB
Fas Omvänd fas
Material Rostfritt stål