Läs mer
Hamilton™ PRP-1 Semiprep/Preparative Guard Column Starter Kit (1 hållare, 1 patron), rostfritt stål
Produktkod. 11573394
Produktkod. 11573394 Leverantör Hamilton™ Leverantörsnummer 79121
Beräknad leverans: 21-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skyddskolonner kan ge många fördelar när de används uppströms från en analytisk, preparativ eller semi-preparativ kolonn. Skyddskolonner väljs vanligtvis för att ha samma packning som den primära kolonnen. Förutom skyddande användningar kan skyddspelare användas som förberedande offerkomponenter.
Specifikationsblad
  • Separationsläge– Omvänd fas
  • Stationär fas– PRP-1
  • Formatera– Skyddskassettsats
  • Hårdvara inre diameter– 4,6 mm
  • Hårdvarulängd– 20 mm
  • Partikelstorlek– 12-20μ m
  • Typ av förpackningsmaterial– PSDVB
  • Skyddskolonnstorlek– Semiprep/Preparative
  • Hårdvarumaterial– Rostfritt stål
  • Max tryck– 5 000 psi
  • Mobilfasgränser– pH 1-13. 0-100% vattenhaltig, organisk modifieringsmedel
  • Sammansättningsklassificering– Organiska ämnen
  • UOM– 1 hållare, 1 patron
Specifikationer
Partikelstorlek 12 till 20μ m
Längd (metrisk) 20 mm
Typ PRP-1 skyddskolonner
Diameter (metrisk) Inre 4.6 mm