Läs mer
Hamilton™ PRP-C18 Semiprep/Förberedande Skyddskolonne
Descripción
- Skydda analytiska, semi-prep- och preparativa HPLC-kolumner
- Ta bort partiklar och starkt adsorptiva föreningar från proverna, vilket förlänger kolonnens livslängd
- Designen är modulär och patronbyte är enkelt och verktygsfritt
- Tillverkad av rostfritt stål
Especificaciones
Especificaciones
| Partikelstorlek | 12 till 20 μm |
| Längd (metrisk) | 33 mm |
| Max. Tryck | 5000 psi |
| Typ | Semiförberedande/förberedande vaktkolonn |
| Diameter (metrisk) Inre | 4.6 mm |
| Stationär fas | PRP-C18 |
| Material | Rostfritt stål |
| Förpackningsmaterial | PSDVB funktionaliserades med C18 |
| För användning med (applikation) | Organiska ämnen |
| Teknik | Omvänd fas |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?