Läs mer
Hamilton™ PRP-h5 5μ m 300 Å 4,6 x 150 mm
Produktkod. 12610343
Change view
Längd (metrisk):
150 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
12610343 150 mm Varje
1 options
Produktkod. 12610343 Leverantör Hamilton™ Leverantörsnummer 79272
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11950.00 SEK
    11320.76 SEK / Paket med 1
    Save 629.24 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 12-11-2026
Pentafluoro omvänd faskolonn för unik selektivitet. PRP-h5 använder PRP-3 som bas med en pentafluorerad modifiering, vilket gör den mer hydrofob till sin natur. PRP-h5, med sin funktionalitet härledd från en pentafluorerad polymerpärla, levererar en selektivitetsskillnad från standard kisel C18 stationära faser. Detta ger kromatografer de önskade retentionsegenskaperna som är nödvändiga för vissa provtyper.
  • Separationsläge– Omvänd fas
  • Stationär fas– PRP-h5
  • Formatera– HPLC-kolumn
  • Hårdvara inre diameter– 4,6 mm
  • Hårdvarulängd– 150 mm
  • Partikelstorlek– 5μ m
  • Typ av förpackningsmaterial– PSDVB
  • Porstorlek– 300Å
  • Hårdvarumaterial– Rostfritt stål
  • Max tryck– 5 000 psi
  • Mobilfasgränser– pH 1-13. 0-100% vattenhaltig, organisk modifieringsmedel
  • Buffertstyrka– 0,0-0,5N
  • Temperaturgränser– 5-85 °C
  • Restaurering– Kör en gradient av 100 % vatten till 100 % acetonitril. Upprepa tre gånger
  • Sammansättningsklassificering– Peptider/proteiner
  • UOM– 1 VARJE
Specifikationer
Kolumnformat HPLC-kolumn
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Längd (metrisk) 150 mm
Max. Tryck 5 000 psi
Partikelstorlek 5 μm
pH pH 1-13. 0-100% vattenhaltig, organisk modifieringsmedel
Porstorlek 300Å
Temperatur 5° till 85 °C
Förpackningsmaterial PSDVB
Fas Omvänd fas
Material Rostfritt stål