Läs mer
Hamilton™ PRP-h5 Bulk Resin
Beskrivning
- Partikelstorlek på 12 till 20 μm
- PSDVB förpackningsmaterial
- Återställning: kör en lutning på 100% vatten till 100% acetonitril (upprepa tre gånger)
- Stationär fas: PRP-h5
Specifikationer
Specifikationer
| Partikelstorlek | 12 till 20μ m |
| Porstorlek | 300Å |
| Teknik | Kör en gradient på 100% vatten till 100% acetonitril (upprepa tre gånger) |
| Beskrivning | Omvänd fas |
| För användning med (utrustning) | PRP-h5 kolumner |
| Produkttyp | Bulkharts |