Läs mer
Hamilton™ PRP™ -X300 jonexklusions-HPLC-kolonner
Längd (metrisk):
150 mm
250 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Ett snabbt, mångsidigt HPLC-kolonnpackningsmaterial, Hamilton PRP-X300-kolonner separerar snabbt och enkelt närbesläktade alkoholer och organiska syror utan kolonnuppvärmning. Det sulfonerade poly(styren-divinylbensen)-stödet separerar prover med en blandad mekanism.
Tre separationslägen
- Vätebindning, omvänd fas och jonuteslutning
- Ett brett urval av prover kan analyseras med PRP-X300-kolonner eftersom kolonnens selektivitet kan ändras genom att ändra buffertens pH eller tillsätta en organisk modifierare (metanol, acetonitril) till bufferten. Bärarnas stabilitet mot organiska lösningsmedel gör det möjligt att analysera prover som har behållits för mycket på konventionella jonexklusionsbärare. Användningen av isokratiska betingelser gör att prover kan analyseras utan kolonnåterbalansering.
- Den utmärkta selektiviteten hos PRP-X300-kolonnerna säkerställer att de flesta separationer är klara inom fem minuter
- De flesta prover kräver endast minimal förberedelse före injektion
- En partikelstorlek: 7 μm
- Tre kolumns inre diametrar: 1,0 till 4,6 mm
- Två pelare material: 316 rostfritt stål och PEEK
- Analytiska och semiprep/preparativa skyddskolonner
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | Analytisk kolonn |
| Diameter (metrisk) | 4.1 mm |
| Längd (metrisk) | 250 mm |
| Max. Tryck | 5000 psi (345 bar) |
| Mobilfaskompatibilitet | pH 1 till 13, 0 till 100 % vattenhaltigt, organiskt modifieringsmedel |
| Partikelstorlek | 7μ m |
| pH | 1 till 13 |
| Porstorlek | 100Å |
| Temperatur | 5 °C till 60 °C |
| USP typ | L17 |
| Visa mer |