missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

PRPSAP2 Antibody, DyLight 755, Novus Biologicals™

Produktkod. 18016608 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
18016608 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18016608 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP297949IR

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

PRPSAP2 Polyclonal specifically detects PRPSAP2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen PRPSAP2
Användningsområden Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Polyclonal
Konjugera DyLight 755
Utspädning Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias MGC117304, MGC126719, MGC126721, PAP4141 kDa phosphoribosypyrophosphate synthetase-associated protein, phosphoribosyl pyrophosphate synthase-associated protein 2, phosphoribosyl pyrophosphate synthetase-associated protein 2, PRPP synthase-associated protein 2
Värd art Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human PRPSAP2 fragment.
Reningsmetod Antigen Affinity-purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin DNA replication Transcription Translation and Splicing
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5636
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.