Läs mer
PRPSAP2 Antibody (OTI1E3), FITC, Novus Biologicals™
Produktkod. 18177106 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
18177106 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18177106 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP273676F
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mouse Monoclonal Antibody
PRPSAP2 Monoclonal specifically detects PRPSAP2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen PRPSAP2
Användningsområden Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Klassificering Monoclonal
Klona OTI1E3
Konjugera FITC
Utspädning Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulering PBS with 0.05% Sodium Azide
Gene Alias MGC117304, MGC126719, MGC126721, PAP4141 kDa phosphoribosypyrophosphate synthetase-associated protein, phosphoribosyl pyrophosphate synthase-associated protein 2, phosphoribosyl pyrophosphate synthetase-associated protein 2, PRPP synthase-associated protein 2
Gensymboler PRPSAP2
Värd art Mouse
Immunogen Full length recombinant protein of human PRPSAP2 (NP_002758) produced in HEK293T cells.
Reningsmetod Affinity Purified
Kvantitet 0.1 mL
Forskningsdisciplin DNA replication Transcription Translation and Splicing
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5636.0
Målarter Human, Mouse, Rat
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Isotyp IgG1