Läs mer
PRT-060318, MedChemExpress
Produktkod. 16475458
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16475458 10 mg -
16453346 25 mg -
16441637 50 mg -
16418177 5 mg 5mg
16406056 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16475458 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12974
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress PRT-060318 (PRT318) is a novel selective inhibitor of the tyrosine kinase Syk with an IC50 of 4 nM.
PRT-060318 (PRT318) is a novel selective inhibitor of the tyrosine kinase Syk with an IC50 of 4 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material PRT-060318
CAS 1194961-19-7
Färg Earth Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H24N6O
Kvantitet 10 mg
Synonym PRT318
Löslighetsinformation H2O : 5.6 mg/mL (16.45 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER O=C(C1=CN=C(N[C@H]2[C@@H](N)CCCC2)N=C1NC3=CC=CC(C)=C3)N
Molekylvikt (g/mol) 340.42
Formel vikt 340.42
Procent renhet 99.04%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease