Läs mer
PRT062607 Hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16472557
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16472557 50 mg -
16436458 10 mg 10mg
16419047 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16472557 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15323
MedChemExpress PRT062607 Hydrochloride (P505-15 Hydrochloride) is a highly specific and potent inhibitor of purified Syk (IC50 1-2 nM).
PRT062607 Hydrochloride (P505-15 Hydrochloride) is a highly specific and potent inhibitor of purified Syk (IC50 1-2 nM).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material PRT062607 Hydrochloride
CAS 1370261-97-4
Färg Earth Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H24ClN9O
Kvantitet 50 mg
Synonym P505-15 Hydrochloride
Löslighetsinformation H2O : ≥ 50 mg/mL (116.30 mM) ∣DMSO : ≥ 33 mg/mL (76.76 mM)
LEDER NC(C1=CN=C(N[C@H]2[C@@H](N)CCCC2)N=C1NC3=CC=CC(N4N=CC=N4)=C3)=O.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 429.91
Formel vikt 429.91
Procent renhet 97.29%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease