Läs mer
PRT4165, MedChemExpress
Produktkod. 16490388
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16490388 5 mg -
16487726 100 mg -
16447928 10 mg 10mg
16443867 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16490388 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY19817
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress PRT4165 is a potent inhibitor of PRC1-mediated H2A ubiquitylation.
PRT4165 is a potent inhibitor of PRC1-mediated H2A ubiquitylation.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material PRT4165
CAS 31083-55-3
Färg Green
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H9NO2
Kvantitet 5 mg
Synonym NSC600157
Löslighetsinformation DMSO : 25 mg/mL (106.27 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1/C(C(C2=C1C=CC=C2)=O)=C/C3=CC=CN=C3
Molekylvikt (g/mol) 235.24
Formel vikt 235.24
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death