Läs mer
Prucalopride, MedChemExpress
Beskrivning
Prucalopride (R093877) is a drug acting as a selective, high affinity 5-HT4 receptor agonist(pKi=8.6/8.1 for 5-HT4a/4b)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Prucalopride |
| CAS | 179474-81-8 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H26ClN3O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | H2O : 50 mg/mL (135.92 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 31 mg/mL (84.27 mM) |
| LEDER | ClC1=C(N)C(CCO2)=C2C(C(NC3CCN(CCCOC)CC3)=O)=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 367.87 |
| Formel vikt | 367.87 |
| Visa mer |