Läs mer
Prucalopride succinate, MedChemExpress
Beskrivning
Prucalopride succinate is a selective, high affinity 5-HT4 receptor agonist with pKi of 8.6/8.1 for 5-HT4a/4b.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Prucalopride succinate |
| CAS | 179474-85-2 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H32ClN3O7 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | R-108512 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (102.89 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(O)CCC(O)=O.O=C(C1=C(OCC2)C2=C(N)C(Cl)=C1)NC3CCN(CCCOC)CC3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 485.96 |
| Visa mer |