Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Prussian Blue, ren
Produktkod. 10722451 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10722451 25 g Glasflaska 25g
13498468 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10722451 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 215210250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14038-43-8 | C18Fe7N18 | 859.239 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14038-43-8
Molekylformel C18Fe7N18
Molekylvikt (g/mol) 859.239
MDL-nummer MFCD00135663
InChI-nyckel DCYOBGZUOMKFPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym C.I. 77510, Ferric ferrocyanide, Pigment Blue 27
PubChem CID 2724251
IUPAC-namn järn(2+);järn(3+);oktadecacyanid
LEDER [C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[Fe+2].[Fe+2].[Fe+2].[Fe+3].[Fe+3].[Fe+3].[Fe+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Prussian Blue
Linjär formel Fe4[Fe(CN)6]3
Löslighetsinformation Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: practically insoluble in diluted acids, practically insoluble in most common organic, solvents
Infrarött spektrum Authentic
Formel vikt 859.25
Kvalitet Ren
Förpackning Glasflaska
UV-spektrometri Complies
Färg Blått
Kvantitet 25 g
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.