Läs mer
PRX-08066, MedChemExpress
Produktkod. 16473476
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16473476 25 mg -
16462647 50 mg 50mg
16439137 5 mg -
16436558 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16473476 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15472
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress PRX-08066 is a selective 5-hydroxytryptamine receptor 2B (5-HT2BR, IC50= 3.4 nM) antagonist that causes selective vasodilation of pulmonary arteries.
PRX-08066 is a selective 5-hydroxytryptamine receptor 2B (5-HT2BR, IC50= 3.4 nM) antagonist that causes selective vasodilation of pulmonary arteries.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material PRX-08066
CAS 866206-54-4
Färg off White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H17ClFN5S
Kvantitet 25 mg
Löslighetsinformation DMSO : 7 mg/mL (17.42 mM; Need ultrasonic)
LEDER N#CC1=CC(CN2CCC(NC3=C(C=C(Cl)S4)C4=NC=N3)CC2)=CC=C1F
Molekylvikt (g/mol) 401.89
Formel vikt 401.89
Procent renhet 97.62%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation