missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Prynachlor, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Prynachlor |
| CAS | 21267-72-1 |
| Molekylformel | C12 H12 Cl N O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Acetamide','2-chloro-N-(1-methyl-2-propynyl)-N-phenyl- (9CI), Acetanilide','2-chloro-N-(1-methyl-2-propynyl)- (8CI), 2-Chloro-N-(1-methyl-2-propyn-1-yl)-N-phenylacetamide, 2-Chloro-N-(1-methyl-2-propynyl)acetanilide, 2903-H, BAS 2900H, BAS 2901H, BAS 2903H, BAS 290H, Basamaize, Butisane, Chloroacetic acid N-but-1-yn-3-ylanilide, N-(1-Methyl-2-propynyl)-α-chloroacetanilide, Prynachlor |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12ClNO/c1-3-10(2)14(12(15)9-13)11-7-5-4-6-8-11/h1,4-8,10H,9H2,2H3 |
| LEDER | CC(C#C)N(C(=O)CCl)c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | N-but-3-yn-2-yl-2-chloro-N-phenylacetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 221.68 |
| Formel vikt | 221.0607 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?