Läs mer
PS-1145, MedChemExpress
Produktkod. 16483467
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16483467 50 mg
16470851 5 mg
16457416 100 mg
16437448 10 mg
16403596 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16483467 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY18008
MedChemExpress PS-1145 is an IκB kinase (IKK) inhibitor with an IC50 of 88 nM.
PS-1145 is an IκB kinase (IKK) inhibitor with an IC50 of 88 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material PS-1145
CAS 431898-65-6
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H11ClN4O
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : 20.83 mg/mL (64.54 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C1=CC=CN=C1)NC2=CC(Cl)=CC3=C2NC4=C3C=CN=C4
Molekylvikt (g/mol) 322.75
Formel vikt 322.75
Procent renhet 99.63%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease